Boc-Orn-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Nα-Boc-L-ornithine
H62014.06
H62014.14
H62014.06EA
119
EUR
H62014.06
H62014.14
Boc-Orn-OH 95%
Boc-Orn-OH
Purity: 95%
CAS No.: 21887-64-9
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 207-208°
Beilstein Reference: 4313353
MDL No.: MFCD00076970
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₄ MW: 232.28 g/mol Pto. de fusión: 207…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076970 Núm. CAS: 21887-64-9 |