2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H62086.03
H62086.06
H62086.03EA
237
EUR
H62086.03
H62086.06
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 1214330-90-1
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Physical Form: Solid
Formula:
C₇H₇BrFN·HCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546112 Núm. CAS: 1214330-90-1 |