(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 95%
CAS No.: 1482-97-9
Molecular Formula: C3H8N2O2.HCl
Formula Weight: 140.57
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
Melting Point: 231-233° dec
Beilstein Reference: 4263944
Optical Rotation: +24°(c=2 in 0.5 M HCl)
MDL No.: MFCD00065497
Formula:
C₃H₈N₂O₂·HCl Pto. de fusión: 231…233 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00065497 Núm. CAS: 1482-97-9 |