2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
H62200.03 H62200.06
H62200.03EA 237 EUR
H62200.03 H62200.06
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 289038-14-8 Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl Formula Weight: 240.50 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00672922
Formula: C₇H₈BrClFN
MW: 240.5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672922
Núm. CAS: 289038-14-8