N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-D-4-Pal-OH
H62215.03 H62215.06
H62215.03EA 198 EUR
H62215.03 H62215.06
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine 95%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Purity: 95% CAS No.: 37535-58-3 Molecular Formula: C13H18N2O4 Formula Weight: 266.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 223-229° Beilstein Reference: 4195478 Optical Rotation: +4.1°(c=0.6 in acetic acid) MDL No.: MFCD00672529
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,29 g/mol
Pto. de fusión: 223…229 °C
Número MDL: MFCD00672529
Núm. CAS: 37535-58-3