Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H62381.03 H62381.06
H62381.03EA 191 EUR
H62381.03 H62381.06
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198544-42-2 Molecular Formula: C23H26N2O6 Formula Weight: 426.46 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00798648
Formula: C₂₃H₂₆N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798648
Núm. CAS: 198544-42-2