H-ORN(Z)-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Nδ-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H62435.03EA
35.2
EUR
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 3304-51-6
Molecular Formula: C13H18N2O4
Formula Weight: 266.29
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00038200
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O₄ MW: 266.297 g/mol Pto. de fusión: 248…252 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00037220 Núm. CAS: 3304-51-6 EINECS: 221-980-8 |