(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Boc-D-Tle-OH, N-Boc-D-tert-leucine, Boc-D-Tle-O, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (R)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, Boc-tBu-D-Gly-OH
H62473.03
H62473.03EA
134
EUR
H62473.03
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 124655-17-0
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00065575
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065575 Núm. CAS: 124655-17-0 |