Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
H62482.MD H62482.03
H62482.MDEA 83.6 EUR
H62482.MD H62482.03
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Purity: 96% CAS No.: 193290-19-6 Molecular Formula: C9H8BrFO2 Formula Weight: 247.06 Physical Form: Solid
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.063 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483545
Núm. CAS: 193290-19-6