2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzenamine, 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 2-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62511.MD
H62511.03
H62511.MDEA
205
EUR
H62511.MD
H62511.03
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Formula:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12025504 Núm. CAS: 1309982-16-8 |