3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
H62530.MD
H62530.03
H62530.MDEA
130
EUR
H62530.MD
H62530.03
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1073354-74-1
Molecular Formula: C17H25BFNO3
Formula Weight: 321.19
Physical Form: Solid
Melting Point: 35-40°
MDL No.: MFCD09027076
Formula:
C₁₇H₂₅BFNO₃ MW: 321,199 g/mol Pto. de fusión: 35…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09027076 Núm. CAS: 1073354-74-1 |