Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
H62543.06
H62543.14
H62543.06EA
36
EUR
H62543.06
H62543.14
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4931-66-2
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.226
Refractive Index: 1.4860
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 90°/0.3mm
Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00080931
Formula:
C₆H₉NO₃ MW: 143,14 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C (0,3 mmHg) Densidad: 1,226 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00080931 Núm. CAS: 4931-66-2 EINECS: 225-567-3 |