Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
H62561.03
H62561.06
H62561.03EA
237
EUR
H62561.03
H62561.06
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
Purity: 96%
CAS No.: 937732-38-2
Molecular Formula: C9H8BrFO2
Formula Weight: 247.06
Physical Form: Solid
Formula:
C₉H₈BrFO₂ MW: 247,063 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20489056 Núm. CAS: 937732-38-2 |