N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-His(Boc)-OH.DCHA, N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt, Boc-His(Boc)-OH·DCHA
H62570.06 H62570.14
H62570.06EA 50.2 EUR
H62570.06 H62570.14
N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt 98%
N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Purity: 98% CAS No.: 31687-58-8 Molecular Formula: C16H25N3O6.C12H23N Formula Weight: 536.70 Physical Form: Solid Melting Point: 160-165° dec MDL No.: MFCD06804675
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₆·C₁₂H₂₃N
MW: 536.714 g/mol
Pto. de fusión: 160…165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804675
Núm. CAS: 31687-58-8
EINECS: 250-764-6