Boc-Ala-NH2 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H62604.03
H62604.06
H62604.03EA
207
EUR
H62604.03
H62604.06
Boc-Ala-NH2 96%
Boc-Ala-NH2
Purity: 96%
CAS No.: 85642-13-3
Molecular Formula: C8H16N2O3
Formula Weight: 188.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09263333
Formula:
C₈H₁₆N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03701447 Núm. CAS: 85642-13-3 |