D(-)-Cisteína 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Cisteína, H-D-Cys-OH
H62627.03 H62627.06
H62627.03EA 115 EUR
H62627.03 H62627.06
D(-)-Cisteína 98%
D(-)-Cisteína
Purity: 98% CAS No.: 921-01-7 Molecular Formula: C3H7NO2S Formula Weight: 121.16 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec Beilstein Reference: 1721407 MDL No.: MFCD00066461
Formula: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066461
Núm. CAS: 921-01-7
EINECS: 213-062-0