2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H62812.MD
H62812.03
H62812.MDEA
141
EUR
H62812.MD
H62812.03
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
Molecular Formula: C13H18BFO3
Formula Weight: 252.09
Physical Form: Solid
Formula:
C₁₃H₁₈BFO₃ MW: 252,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16996294 Núm. CAS: 1599432-41-3 |