Paladio ≥99.95% (metals basis), en polvo , APS 0.35-0.8 micron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
47249.77
47249.03
47249.06
47249.77EA
39
EUR
47249.77
47249.03
47249.06
Paladio ≥99.95% (metals basis), en polvo , APS 0.35-0.8 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3089 ADR: 4.1,II |