Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Nδ-Boc-Nα-Fmoc-D-ornithine
H62930.03 H62930.06
H62930.03EA 70.9 EUR
H62930.03 H62930.06
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 118476-89-4 Molecular Formula: C25H30N2O6 Formula Weight: 454.52 Physical Form: Powder Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00077065
Formula: C₂₅H₃₀N₂O₆
MW: 454.523 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077065
Núm. CAS: 118476-89-4