Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
H62947.03
H62947.06
H62947.03EA
172
EUR
H62947.03
H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Formula:
C₁₅H₁₈N₂O₄ MW: 290.319 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672527 Núm. CAS: 146727-62-0 ADR: 6.1 III |