Plata cloruro 4,9% in water, nanoparticle dispersion <200nm APS NW
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47280.22
47280.36
47280.22EA
263
EUR
47280.22
47280.36
Plata cloruro 4,9% in water, nanoparticle dispersion <200nm APS NW
Plata cloruro
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.038
Appearance: White opaque
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003399
Formula:
AgCl MW: 143.32 g/mol Pto. Ebullición: 1554 Pto. de fusión: 455 Densidad: 1.038 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003399 Núm. CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8509 |