Fmoc-D-Dab(Boc)-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
H62954.03
H62954.06
H62954.03EA
163
EUR
H62954.03
H62954.06
Fmoc-D-Dab(Boc)-OH 98%
Fmoc-D-Dab(Boc)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 114360-56-4
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.49
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00798647
Formula:
C₂₄H₂₈N₂O₆ MW: 440.496 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798647 Núm. CAS: 114360-56-4 |