Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63002.MD
H63002.03
H63002.06
H63002.MDEA
40.8
EUR
H63002.MD
H63002.03
H63002.06
Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter 97%
Metil 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolil éter
Purity: 97%
CAS No.: 120-15-0
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 34-37°
MDL No.: MFCD00090494
Formula:
C₁₀H₁₃NO Pto. de fusión: 34…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00090494 Núm. CAS: 120-15-0 EINECS: 204-374-8 |