Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Disodium hexabromoplatinate hexahydrate
88966.03
88966.06
88966.03EA
168
EUR
88966.03
88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9
Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O
Formula Weight: 828.49 (720.49anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00014237
Formula:
Br₆Na₂Pt Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014237 Núm. CAS: 39277-13-9 EINECS: 254-398-8 |