3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Phenylimidazolidine-2,4-dione, 3-Phenylhydantoin
H63009.MD
H63009.03
H63009.MDEA
58.1
EUR
H63009.MD
H63009.03
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Purity: 95%
CAS No.: 2221-13-8
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00209486
Formula:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,175 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209486 Núm. CAS: 2221-13-8 |