Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
H63013.06 H63013.14 H63013.22
H63013.06EA 59.8 EUR
H63013.06 H63013.14 H63013.22
Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 385-02-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01862079
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862079
Núm. CAS: 385-02-4