(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
H63019.06
H63019.14
H63019.22
H63019.06EA
59.9
EUR
H63019.06
H63019.14
H63019.22
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 33208-99-0
Molecular Formula: C3H8N2O.HCl
Formula Weight: 124.57
Physical Form: Solid
Melting Point: 212-217° dec
Optical Rotation: +11°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00066145
Formula:
C₃H₉ClN₂O Pto. de fusión: 212…217 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066145 Núm. CAS: 33208-99-0 |