3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H63020.MD
H63020.06
H63020.MDEA
107
EUR
H63020.MD
H63020.06
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole 97%
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 17403-07-5
Molecular Formula: C14H18N2
Formula Weight: 214.31
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to yellow
Beilstein Reference: 1573327
MDL No.: MFCD07776765
Formula:
C₁₄H₁₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07776765 Núm. CAS: 17403-07-5 |