Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
H63038.03
H63038.06
H63038.03EA
98.7
EUR
H63038.03
H63038.06
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 884497-46-5
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to yellow
MDL No.: MFCD05863683
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863683 Núm. CAS: 884497-46-5 |