Fmoc-Lys(Dnp)-OH 98%
Proveedor: Thermo Scientific
H63050.03
H63050.06
H63050.03EA
175
EUR
H63050.03
H63050.06
Fmoc-Lys(Dnp)-OH 98%
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 148083-64-1
Molecular Formula: C27H26N4O8
Formula Weight: 534.52
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00273454
Formula:
C₂₇H₂₆N₄O₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00273454 Núm. CAS: 148083-64-1 |