2-Iodopiridina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H63062.06
H63062.14
H63062.06EA
102
EUR
H63062.06
H63062.14
2-Iodopiridina 95%
2-Iodopiridina
Purity: 95%
CAS No.: 5029-67-4
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205
Physical Form: Solid
Density: 1.928
Refractive Index: 1.632
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 52° dec
Beilstein Reference: 105790
MDL No.: MFCD00464928
Formula:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Pto. de fusión: 52 °C (desc.) Densidad: 1,928 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00464928 Núm. CAS: 5029-67-4 |