3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10514.09 A10514.18
A10514.09EA 63 EUR
A10514.09 A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formula: C₁₇H₂₄O₃
MW: 276.37 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Densidad: 1.2141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017291
Núm. CAS: 22014-01-3
EINECS: 218-811-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) White to cream or pale yellow or pale orange
Form Powder
Assay (Aqueous acidbase Titration) >97.5 to <102.5%
Assay (Silylated GC) >97.5% (sum of isomers)