1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
H63079.03
H63079.06
H63079.03EA
101
EUR
H63079.03
H63079.06
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 392331-66-7
Molecular Formula: C11H22N2O3
Formula Weight: 230.3
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD11579803
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₃ MW: 230,3 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11579803 Núm. CAS: 392331-66-7 |