Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4,6-dichloronicotinate
H63092.06
H63092.06EA
299
EUR
H63092.06
Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Purity: 95%
CAS No.: 40296-46-6
Molecular Formula: C8H7Cl2NO2
Formula Weight: 220.05
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00234408
Formula:
C₈H₇Cl₂NO₂ MW: 220,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00234408 Núm. CAS: 40296-46-6 |