2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63110.06
H63110.14
H63110.06EA
135
EUR
H63110.06
H63110.14
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 421552-12-7
Molecular Formula: C8H5BrFN
Formula Weight: 214.04
Physical Form: Solid
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD08059542
Formula:
C₈H₅BrFN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059542 Núm. CAS: 421552-12-7 ADR: 8,III |