DL-Homoserina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63118.03
H63118.06
H63118.03EA
81.9
EUR
H63118.03
H63118.06
DL-Homoserina 98%
DL-Homoserina
Purity: 98%
CAS No.: 1927-25-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Physical Form: Solid
Melting Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1721682
MDL No.: MFCD00002618
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 188…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002618 Núm. CAS: 1927-25-9 EINECS: 217-661-8 Índice Merck: 14,4739 |