5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H63123.03 H63123.06
H63123.03EA 196 EUR
H63123.03 H63123.06
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 61019-05-4 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.2 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD09027022
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027022
Núm. CAS: 61019-05-4