3-Fluoro-D-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-D-Phe(3-F)-OH
H63131.03
H63131.06
H63131.03EA
80.8
EUR
H63131.03
H63131.06
3-Fluoro-D-phenylalanine 95%
3-Fluoro-D-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 110117-84-5
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00066449
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183.18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066449 Núm. CAS: 110117-84-5 |