Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
H63144.03 H63144.06
H63144.03EA 112 EUR
H63144.03 H63144.06
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 87808-49-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03840737
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Número MDL: MFCD03840737
Núm. CAS: 87808-49-9