Fmoc-6-Ahx-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-ε-aminocaproic acid, Fmoc-ε-Acp-OH, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
H63148.03
H63148.06
H63148.14
H63148.03EA
43.4
EUR
H63148.03
H63148.06
H63148.14
Fmoc-6-Ahx-OH 98%
Fmoc-6-Ahx-OH
Purity: 98%
CAS No.: 88574-06-5
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 5883220
MDL No.: MFCD00077045
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ |
Número MDL:
MFCD00077045 Núm. CAS: 88574-06-5 |