5-bromoquinolin-6-amine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Amino-5-bromoquinoline, 5-Bromoquinolin-6-amine
H63150.03
H63150.06
H63150.03EA
195
EUR
H63150.03
H63150.06
5-bromoquinolin-6-amine 97%
5-bromoquinolin-6-amine
Purity: 97%
CAS No.: 50358-42-4
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
MDL No.: MFCD00234503
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223.073 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234503 Núm. CAS: 50358-42-4 |