2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
H63173.14 H63173.22
H63173.14EA 101 EUR
H63173.14 H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 437-86-5 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 98°(208°F) Physical Form: Liquid Density: 1.276 Refractive Index: 1.5290 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 19° dec. Boiling Point: 111°/12mm Beilstein Reference: 2442082 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD03412242
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 19 °C (desc.)
Densidad: 1.276
Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412242
Núm. CAS: 437-86-5
ADR: 6.1 III