tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63176.06 H63176.14
H63176.06EA 89.3 EUR
H63176.06 H63176.14
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5616-81-9 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 137-141° MDL No.: MFCD00080936
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080936
Núm. CAS: 5616-81-9