Ácido 3,4-xililacético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dimethylphenylacetic acid
H63178.03
H63178.06
H63178.03EA
50.3
EUR
H63178.03
H63178.06
Ácido 3,4-xililacético 98%
Ácido 3,4-xililacético
Purity: 98%
CAS No.: 17283-16-8
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02664684
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664684 Núm. CAS: 17283-16-8 |