tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
H63191.03 H63191.06
H63191.03EA 116 EUR
H63191.03 H63191.06
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 170911-92-9 Molecular Formula: C15H23N3O2 Formula Weight: 277.36 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD04115065
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₂
MW: 277,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115065
Núm. CAS: 170911-92-9