Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
H63213.03
H63213.06
H63213.03EA
81.6
EUR
H63213.03
H63213.06
Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate 97%
Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 855763-77-8
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09879697
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215,252 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09879697 Núm. CAS: 855763-77-8 |