2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63227.MD
H63227.03
H63227.MDEA
53.9
EUR
H63227.MD
H63227.03
2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide 98%
2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
Purity: 98%
CAS No.: 6720-02-1
Molecular Formula: C11H13N3O
Formula Weight: 203.24
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD03826622
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03826622 Núm. CAS: 6720-02-1 |