(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(H-Cystine-OMe)₂·2HCl, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, (H-Cys-OMe)₂·2 HCl, (H-Cys-OMe)2.2HCl
H63234.03
H63234.06
H63234.14
H63234.03EA
32.9
EUR
H63234.03
H63234.06
H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 32854-09-4
Molecular Formula: C8H16N2O4S2.2HCl
Formula Weight: 341.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 182-183° dec
Beilstein Reference: 4727524
Optical Rotation: -36°(c=4 in methanol)
MDL No.: MFCD00012490
Formula:
C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂ MW: 341.28 g/mol Pto. de fusión: 182…183 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012490 Núm. CAS: 32854-09-4 EINECS: 251-261-4 |