Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63235.03
H63235.06
H63235.03EA
50.1
EUR
H63235.03
H63235.06
Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico 97%
Ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 317-46-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06797825
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797825 Núm. CAS: 317-46-4 |