(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Homopro-OH, D(+)-Pipecolinic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-D-HoPro-OH, D-Pipecolinic Acid, D-Homoproline
H63255.06
H63255.14
H63255.22
H63255.06EA
50.4
EUR
H63255.06
H63255.14
H63255.22
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1723-00-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Physical Form: Solid
Melting Point: 277° dec
Beilstein Reference: 81094
Optical Rotation: +27°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064346
Formula:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,16 g/mol Pto. de fusión: 277 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064346 Núm. CAS: 1723-00-8 EINECS: 217-024-4 |